(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR3045-25G
APOSOR3045-25GEA
87
EUR
APOSOR3045-25G
(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Schmelzpunkt: 115…117 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017538 CAS-Nummer: 774-81-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |