(5-Brom-2-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)acetic acid
OR3046-1G
APOSOR3046-1GEA
21.9
EUR
APOSOR3046-1G
(5-Brom-2-methoxyphenyl)essigsäure
(5-Brom-2-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Schmelzpunkt: 132…134 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016825 CAS-Nummer: 7017-48-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |