2-Bromthioanisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromphenylmethylsulfid, 1-Brom-2-(methylthio)benzol

OR30479-5G
APOSOR30479-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30479-5G
2-Bromthioanisol
2-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Molecular Weight: 203,1 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000066
CAS-Nummer: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
UN: 3334
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR