Chinoxalin-2,3-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dihydroxyquinoxaline, Quinoxaline-2,3(1H,4H)-dione
OR30493-100G
APOSOR30493-100GEA 77 EUR
APOSOR30493-100G
Chinoxalin-2,3-dion 98%
Chinoxalin-2,3-dion
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006723
CAS-Nummer: 15804-19-0