4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305004-1G
OR305004-250MG
OR305004-100MG
APOSOR305004-1GEA
386
EUR
APOSOR305004-1G
APOSOR305004-250MG
APOSOR305004-100MG
4-Methoxybenzene-1,2-diol 95%
4-Methoxybenzene-1,2-diol
Formel:
C₇H₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18395726 CAS-Nummer: 3934-97-2 |