Methyl 2-cyano-5-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR305013-250MG
APOSOR305013-250MGEA
71.2
EUR
APOSOR305013-250MG
Methyl 2-cyano-5-methoxybenzoate
Methyl 2-cyano-5-methoxybenzoate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Molecular Weight: 191,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800435 CAS-Nummer: 127510-95-6 |