7-Bromo-5-chloro-1,2-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR305029-250MG
APOSOR305029-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR305029-250MG
7-Bromo-5-chloro-1,2-benzoxazole
7-Bromo-5-chloro-1,2-benzoxazole
Formel:
C₇H₃BrClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847343 CAS-Nummer: 1260903-12-5 |