Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305031-1G
APOSOR305031-1GEA
358
EUR
APOSOR305031-1G
Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Benzo[d]oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃ Molecular Weight: 163,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11890806 CAS-Nummer: 208772-23-0 |