Methyl 1,3-benzoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzo[d]oxazole-4-carboxylate
OR305032-250MG
APOSOR305032-250MGEA
88.6
EUR
APOSOR305032-250MG
Methyl 1,3-benzoxazole-4-carboxylate
Methyl 1,3-benzoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,157 g/mol Schmelzpunkt: 107…109 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110250 CAS-Nummer: 128156-54-7 |