1-Benzothiophen-6-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo[b]thiophen-6-ylmethanol
OR305048-250MG
APOSOR305048-250MGEA
114
EUR
APOSOR305048-250MG
1-Benzothiophen-6-ylmethanol
1-Benzothiophen-6-ylmethanol
Formel:
C₉H₈OS Molecular Weight: 164,224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18451826 CAS-Nummer: 6179-28-8 |