2,6-Dichloro-4-methyl-3-nitropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305051-1G
APOSOR305051-1GEA
42.2
EUR
APOSOR305051-1G
2,6-Dichloro-4-methyl-3-nitropyridine 98%
2,6-Dichloro-4-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 207,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11110694 CAS-Nummer: 60010-03-9 |