2-Indanol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxyindane

OR30507-5G
APOSOR30507-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30507-5G
2-Indanol
2-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 67…72 °C
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003800
CAS-Nummer: 4254-29-9
EINECS: 224-230-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR