5-Methyl-1H-indazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazol
5-Methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132.1600 g/mol
Siedepunkt: 165…190 °C/1.5mmHg
Schmelzpunkt: 111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01606235
CAS-Nummer: 1776-37-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR