tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-5-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305101-100MG
APOSOR305101-100MGEA
0
EUR
APOSOR305101-100MG
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₃BrN₂O₂ Molecular Weight: 297,148 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22572308 CAS-Nummer: 1203662-37-6 |