5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305112-1G
APOSOR305112-1GEA 84.1 EUR
APOSOR305112-1G
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Formel: C₇H₅BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07781638
CAS-Nummer: 7364-27-4