5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305119-250MG
APOSOR305119-250MGEA 56.7 EUR
APOSOR305119-250MG
5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
5-Bromo-7-ethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Molecular Weight: 225,085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044594
CAS-Nummer: 635712-49-1