tert-Butyl 6-bromo-4-methoxy-1H-indazole-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR305133-250MG
APOSOR305133-250MGEA
215
EUR
APOSOR305133-250MG
tert-Butyl 6-bromo-4-methoxy-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl 6-bromo-4-methoxy-1H-indazole-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₅BrN₂O₃ Molecular Weight: 327,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23134666 CAS-Nummer: 1169789-29-0 |