6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305141-1G
APOSOR305141-1GEA
58
EUR
APOSOR305141-1G
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
6-Bromo-4-methoxy-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂O Molecular Weight: 227,058 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781361 CAS-Nummer: 885519-21-1 |