Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR305156-250MG
OR305156-1G
APOSOR305156-250MGEA
223
EUR
APOSOR305156-250MG
APOSOR305156-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Formel:
C₇H₆N₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176742 CAS-Nummer: 112581-51-8 |