Imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylmethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR305161-1G
APOSOR305161-1GEA
156
EUR
APOSOR305161-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylmethanol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylmethanol
Formel:
C₈H₈N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13183181 CAS-Nummer: 167884-17-5 |