6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305164-100MG
OR305164-1G
OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR305164-100MG
APOSOR305164-1G
APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₇N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06739232 CAS-Nummer: 235106-53-3 |