7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR305166-1G
OR305166-250MG
APOSOR305166-1GEA
229
EUR
APOSOR305166-1G
APOSOR305166-250MG
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₇H₅IN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177252 CAS-Nummer: 908269-30-7 |