2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Carboxy-2,3-dihydro-1H-indole
OR305167-250MG
APOSOR305167-250MGEA
143
EUR
APOSOR305167-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carboxylic acid
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617212 CAS-Nummer: 15861-40-2 |