(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR30517-100G OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-100GEA 395 EUR
APOSOR30517-100G APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propandiol
Formel: C₄H₁₀O₃
Siedepunkt: 218…220 °C
Dichte: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004719
CAS-Nummer: 623-39-2
EINECS: 210-791-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR