2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305175-5G
APOSOR305175-5GEA
177
EUR
APOSOR305175-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223.069 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08668745 CAS-Nummer: 162356-38-9 |