Methyl 1H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR305190-250MG
APOSOR305190-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR305190-250MG
Methyl 1H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylate
Methyl 1H-imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylate
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Molecular Weight: 177,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13176754 CAS-Nummer: 77862-95-4 |