2-Iodo-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305199-1G
APOSOR305199-1GEA
329
EUR
APOSOR305199-1G
2-Iodo-1H-indole
2-Iodo-1H-indole
Formel:
C₈H₆IN Molecular Weight: 243.044 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10699391 CAS-Nummer: 26340-49-8 |