1H-Indol-5-ylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1H-Indol-5-yl)acetonitrile
OR305220-250MG
APOSOR305220-250MGEA
81.2
EUR
APOSOR305220-250MG
1H-Indol-5-ylacetonitrile
1H-Indol-5-ylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₈N₂ Molecular Weight: 156.184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09263862 CAS-Nummer: 23690-49-5 |