1H-Indole-6-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR305234-250MG
APOSOR305234-250MGEA
92.8
EUR
APOSOR305234-250MG
1H-Indole-6-carbohydrazide
1H-Indole-6-carbohydrazide
Formel:
C₉H₉N₃O Molecular Weight: 175,187 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977799 CAS-Nummer: 851211-74-0 |