1-tert-Butyl 6-methyl 2,3-dihydro-1H-indole-1,6-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-tert-Butyl 6-methyl indoline-1,6-dicarboxylate
OR305249-250MG
APOSOR305249-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR305249-250MG
1-tert-Butyl 6-methyl 2,3-dihydro-1H-indole-1,6-dicarboxylate
1-tert-Butyl 6-methyl 2,3-dihydro-1H-indole-1,6-dicarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878912 CAS-Nummer: 1220039-51-9 |