5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 5-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-aminoindoline-1-carboxylate
OR305256-1G
APOSOR305256-1GEA
59.6
EUR
APOSOR305256-1G
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 234.3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08059270 CAS-Nummer: 129487-92-9 |