6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indoline-6-boronic acid pinacol ester, 2,3-Dihydro-1H-indol-6-boronic acid pinacol ester, 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline, 2,3-Dihydro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR305264-250MG
APOSOR305264-250MGEA 323 EUR
APOSOR305264-250MG
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline
Formel: C₁₄H₂₀BNO₂
Molecular Weight: 245,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16995802
CAS-Nummer: 2304634-69-1