4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Dichloroisoindolin-1-one
OR305276-250MG
APOSOR305276-250MGEA
112
EUR
APOSOR305276-250MG
4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one 95%
4,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₈H₅Cl₂NO Molecular Weight: 202,037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177812 CAS-Nummer: 74572-30-8 |