5-(Hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Hydroxymethyl)isoindolin-1-one
OR305277-250MG
APOSOR305277-250MGEA
389
EUR
APOSOR305277-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
5-(Hydroxymethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177814 CAS-Nummer: 926307-97-3 |