6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Iodoisoindolin-1-one
OR305289-250MG
APOSOR305289-250MGEA
101
EUR
APOSOR305289-250MG
6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Iodo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₈H₆INO Molecular Weight: 259,044 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177830 CAS-Nummer: 675109-30-5 |