2-Naphthalinsulfonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: β-Naphthalinsulfonsäure, Naphthalin-2-sulfonsäure

OR30529-100G
APOSOR30529-100GEA 87 EUR
APOSOR30529-100G
2-Naphthalinsulfonsäure
2-Naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004089
CAS-Nummer: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR