6-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Nitroisoindolin-1-one
OR305291-250MG
APOSOR305291-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR305291-250MG
6-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
6-Nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₈H₆N₂O₃ Molecular Weight: 178,145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093931 CAS-Nummer: 110568-64-4 |