7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Methoxyisoindolin-1-one
OR305300-250MG
APOSOR305300-250MGEA
177
EUR
APOSOR305300-250MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11215517 CAS-Nummer: 934389-18-1 |