5-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-7-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR305331-250MG
APOSOR305331-250MGEA
165
EUR
APOSOR305331-250MG
5-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-7-ol
5-Methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-7-ol
Formel:
C₇H₇N₃O Molecular Weight: 149,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08236754 CAS-Nummer: 268547-52-0 |