6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-5-azaindazole
OR305335-250MG
APOSOR305335-250MGEA
55.1
EUR
APOSOR305335-250MG
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₆H₄BrN₃ Molecular Weight: 198,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17010106 CAS-Nummer: 1206973-12-7 |