Ethyl 2-nitrophenylacetate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(2-nitrophenyl)acetate, 2-Nitrophenylacetic acid ethyl ester
OR30534-1G
APOSOR30534-1GEA
30.6
EUR
APOSOR30534-1G
Ethyl 2-nitrophenylacetate 98%
Ethyl 2-nitrophenylacetate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Molecular Weight: 209,199 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092226 CAS-Nummer: 31912-02-4 |