6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR305342-250MG
APOSOR305342-250MGEA 125 EUR
APOSOR305342-250MG
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
6-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₃ClIN₃
Molecular Weight: 279,466 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18250995
CAS-Nummer: 1260672-72-7