tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 2-(4-oxopiperidin-1-yl)acetate
OR305345-250MG
APOSOR305345-250MGEA
60.9
EUR
APOSOR305345-250MG
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
tert-Butyl (4-oxopiperidin-1-yl)acetate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Molecular Weight: 213,273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371646 CAS-Nummer: 149554-03-0 |