1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR305346-250MG
APOSOR305346-250MGEA
331
EUR
APOSOR305346-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-4-carboxylic acid
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09965904 CAS-Nummer: 1040682-84-5 |