1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305354-250MG
APOSOR305354-250MGEA
53.8
EUR
APOSOR305354-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ol
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-ol
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18414674 CAS-Nummer: 1261802-66-7 |