CCT128930
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-[(4-chlorophenyl)methyl]-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidin-4-amine, 4-(4-chlorobenzyl)-1-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)piperidin-4-amine, CCT-128930, CCT 128930, CCT128930
OR305371-250MG
APOSOR305371-250MGEA
812
EUR
APOSOR305371-250MG
CCT128930
CCT128930
Formel:
C₁₈H₂₀ClN₅ Molecular Weight: 341,84 g/mol Schmelzpunkt: 214…216 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13177916 CAS-Nummer: 885499-61-6 |