6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6,7-Dihydro-5-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
OR305375-250MG
APOSOR305375-250MGEA
144
EUR
APOSOR305375-250MG
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-5-one
Formel:
C₇H₆N₂O Molecular Weight: 134,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12923779 CAS-Nummer: 40107-93-5 |