5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR305377-1G
OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA
0
EUR
APOSOR305377-1G
APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formel:
C₅H₃ClN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789627 CAS-Nummer: 40929-48-4 UN: 3261 ADR: 8,III |