Pyrimidine-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR305378-250MG
APOSOR305378-250MGEA
335
EUR
APOSOR305378-250MG
Pyrimidine-5-carbohydrazide
Pyrimidine-5-carbohydrazide
Formel:
C₅H₆N₄O Molecular Weight: 138,127 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09951968 CAS-Nummer: 40929-42-8 |