5-Iodopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305385-1G
APOSOR305385-1GEA 31.9 EUR
APOSOR305385-1G
5-Iodopyrimidine
5-Iodopyrimidine
Formel: C4H3IN2
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00233961
CAS-Nummer: 31462-58-5